Documents
643734
Sigma-Aldrich
4-Bromonitrobenzene-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
Br13C6H4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Point d'ébullition
255-256 °C (lit.)
Pf
125-127 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
ZDFBKZUDCQQKAC-IDEBNGHGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves