Principaux documents
643300
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H(F3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
112-116 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(Cl)c1F
InChI
1S/C7H2ClF3O2/c8-4-5(10)2(7(12)13)1-3(9)6(4)11/h1H,(H,12,13)
Clé InChI
KBESHLYCSZINAJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable