Principaux documents
642924
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-fluorobenzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(F)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
pb
138 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
92-96 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(F)cc1C#N
InChI
1S/C7H5FN2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,10H2
Clé InChI
VFQDFQDXMNVDPW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable