Principaux documents
642835
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-chloro-5-nitrobenzonitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Cyano-6-chloro-4-nitroaniline
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H2(Cl)(NH2)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
183-187 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
nitrile
nitro
Chaîne SMILES 
Nc1c(Cl)cc(cc1C#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClN3O2/c8-6-2-5(11(12)13)1-4(3-9)7(6)10/h1-2H,10H2
Clé InChI
XVYNBLCPQVDRCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves