Principaux documents
642509
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylthiazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
235 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
Cc1nc(C)c(s1)C(O)=O
InChI
1S/C6H7NO2S/c1-3-5(6(8)9)10-4(2)7-3/h1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
MQGBARXPCXAFRZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable