Documents
642193
Sigma-Aldrich
trans-3-Chloro-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH=CHNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
48-52 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H6ClNO2/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10(11)12/h1-6H/b5-4+
Clé InChI
GXQRAWTWDNHGBS-SNAWJCMRSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable