Principaux documents
641480
Sigma-Aldrich
Dodecyl methyl sulfide
97%
25 G
270,00 €
270,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
270,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H28S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.43
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
270,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4610 (lit.)
pb
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCSC
InChI
1S/C13H28S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-2/h3-13H2,1-2H3
Clé InChI
KJWHJDGMOQJLGF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable