Principaux documents
641413
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-difluoroaniline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4ClF2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
28-32 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1c(F)cc(F)cc1Cl
InChI
1S/C6H4ClF2N/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2
Clé InChI
DUPRZIYJXCCXQZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
180.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges