Principaux documents
639877
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-fluorobenzonitrile
97%
Synonyme(s) :
3-Cyano-4-fluoroaniline
About This Item
Formule linéaire :
C6H3(F)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
92-96 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H5FN2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-3H,10H2
Clé InChI
HHTRAISBAAXRKZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable