Principaux documents
639125
Sigma-Aldrich
2-Biphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in diethyl ether
50 ML
220,00 €
220,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
220,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4MgBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
220,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in diethyl ether
Densité
0.800 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
Br[Mg]c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;;/h1-9H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
NCZXESZVEDNTHU-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup