Principaux documents
637866
Sigma-Aldrich
Aluminum cerium oxide
nanopowder, ≤80 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cerium aluminate, Cerium aluminum oxide
About This Item
Formule linéaire :
AlCeO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99% trace metals basis
Forme
nanopowder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Taille des particules
≤80 nm (BET)
Chaîne SMILES 
[Ce+3].[O-][Al]([O-])[O-]
InChI
1S/Al.Ce.3O/q;+3;3*-1
Clé InChI
GFIRVRHWPCRRBW-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Engi-Mat Co.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.