Principaux documents
637688
Sigma-Aldrich
4-Butoxyacetanilide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
100-114 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES 
CCCCOc1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C12H17NO2/c1-3-4-9-15-12-7-5-11(6-8-12)13-10(2)14/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
JYMFGHFNWSMPBP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves