Principaux documents
8.04786
Sigma-Aldrich
1-Iodobutane
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Iodobutane, Butyl iodide
100 ML
75,90 €
250 ML
193,00 €
75,90 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
75,90 €
250 ML
193,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
208-824-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
75,90 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
18.5 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
pb
130 °C/1013 hPa
Pf
-103 °C
Température de transition
flash point 33 °C
Densité
1.62 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ICCCC
InChI
1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Clé InChI
KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.613 - 1.617
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1