Principaux documents
637068
Sigma-Aldrich
1,4-Diiodo-2,5-dioctylbenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H36I2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
554.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCc1cc(I)c(CCCCCCCC)cc1I
InChI
1S/C22H36I2/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-17-22(24)20(18-21(19)23)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
Clé InChI
JNTDOQWSWMNCCX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable