Principaux documents
635960
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-aminophenol
97%
Synonyme(s) :
2-Hydroxyphenyl carbamic acid tert-butyl ester, N-tert-Butoxycarbonyl-2-aminophenol
5 G
230,00 €
230,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
230,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4NHCO2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
230,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
140-144 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1O
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h4-7,13H,1-3H3,(H,12,14)
Clé InChI
UQLYDIDMLDTUDL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves