Principaux documents
635154
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-iodotoluene
97%
About This Item
Formule linéaire :
IC6H3FCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5810 (lit.)
pb
138-139 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(I)c(F)c1
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
XVHYSMVSLDIUCM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup