Key Documents
634824
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)benzoyl chloride
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7ClOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
52-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClOS/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
MIEJPWILCQAQKT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges