Key Documents
634301
Sigma-Aldrich
Copper aluminum oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
Synonyme(s) :
Copper aluminate
About This Item
Formule linéaire :
CuAl2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.51
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
98.5% trace metals basis
Forme
nanopowder
Taille des particules
<100 nm (BET)
<50 nm (XRD)
Chaîne SMILES 
[Cu++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O