Principaux documents
633437
Sigma-Aldrich
Diacetonamine hydrogenoxalate
90%
Synonyme(s) :
4-Amino-4-methyl-2-pentanone hydrogenoxalate
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2C(CH3)2NH2·HO2CCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
90%
Forme
solid
Pf
125-130 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
ketone
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(O)=O.CC(=O)CC(C)(C)N
InChI
1S/C6H13NO.C2H2O4/c1-5(8)4-6(2,3)7;3-1(4)2(5)6/h4,7H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
PABISXFQAHDPMS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Aki Ikeda et al.
AMB Express, 7(1), 101-101 (2017-05-27)
Under bioassay-guided investigation, a sporulation-inducing factor (SIF) toward Bacillus spp. was searched for in methanol (MeOH) extracts of soybean curd residues, and diacetonamine (1) was identified as the active compound. SIF was first isolated as a monoacetylated derivative (2, 4.1 mg