Principaux documents
633291
Sigma-Aldrich
N-Propionyloxy-d5-succinimide
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7D5H4NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C7H9NO4/c1-2-7(11)12-8-5(9)3-4-6(8)10/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2
Clé InChI
AASBXERNXVFUEJ-ZBJDZAJPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves