Principaux documents
632708
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nitrobenzene, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolan
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16BNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
76-80 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H16BNO4/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-6-5-7-10(8-9)14(15)16/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
JWEAFTZTLIGAQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable