Key Documents
631566
Sigma-Aldrich
3-Pyridineboronic acid 1,3-propanediol ester
97%
Synonyme(s) :
1,3-propanediol cyclic ester, 3-Pyridineboronic acid glycol ester, 3-Pyridyl trimethylene borate, 3-[1,3,2]Dioxaborinan-2-yl-pyridine, Pyridine-3-boronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10BNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
95-99 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1COB(OC1)c2cccnc2
InChI
1S/C8H10BNO2/c1-3-8(7-10-4-1)9-11-5-2-6-12-9/h1,3-4,7H,2,5-6H2
Clé InChI
ZUUZNOFTKGDLLN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.