560197
3-Bromo-4-methoxyphenethylamine
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D >1.5800 (lit.)
Densité
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(CCN)cc1Br
InChI
1S/C9H12BrNO/c1-12-9-3-2-7(4-5-11)6-8(9)10/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3
Clé InChI
JHVALSRTUOVNLL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter