Principaux documents
62633
Sigma-Aldrich
(+)-Longicyclene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(1S,2S)-1,2,6,6-Tetramethyltetracyclo[8.1.0.02.8.07.11]undecane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H24
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.35
Numéro Beilstein :
2039581
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +32.5±1°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.493
Point d'ébullition
252-254 °C (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@@H]3C[C@@H]4[C@H]([C@H]13)[C@@]24C
InChI
1S/C15H24/c1-13(2)6-5-7-14(3)9-8-10-12(11(9)13)15(10,14)4/h9-12H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-,14+,15+/m1/s1
Clé InChI
WCEIQUQVIOGRBF-YTDSDZJUSA-N
Description générale
Longicyclene is the first tetracarbocyclic sesquiterpene isolated from the essential oil of Pinus longifolia, Roxb.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Studies in sesquiterpenes-XXXV: longicyclene, the first tetracyclic sesquiterpene.
Nayak UR and Dev S
Tetrahedron, 24(11), 4099-4104 (1968)