Principaux documents
58870
Sigma-Aldrich
(−)-Isoledene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
250 MG
295,00 €
295,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
295,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H24
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.35
Beilstein:
2085196
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
295,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −50.5±1°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.493
pb
95 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@H](C3=C1CC[C@H]3C)C2(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-9-6-8-12-14(15(12,3)4)13-10(2)5-7-11(9)13/h9-10,12,14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,12-,14-/m1/s1
Clé InChI
NUQDPKOFUKFKFD-BGOOENEXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves