Principaux documents
617172
Sigma-Aldrich
Dimethyl terephthalate-2,3,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10D4H6O4
Poids moléculaire :
198.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Pf
139-141 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
Clé InChI
WOZVHXUHUFLZGK-LNFUJOGGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
285.8 °F
Point d'éclair (°C)
141.00 °C