Principaux documents
616621
Sigma-Aldrich
2-Keto-4-methyl-d3-pentanoic acid sodium salt
98 atom % D
Synonyme(s) :
2-Ketoisocaproic acid-d3 (4-methyl-d3) sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
CD3CH(CH3)CH2COCO2Na
Poids moléculaire :
155.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Disponibilité
not available in Japan
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
280 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C(C)CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D3;
Clé InChI
IXFAZKRLPPMQEO-NIIDSAIPSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable