750832
2-Keto-4-methylpentanoic acid-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2-Ketoisocaproic acid-1-13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)CC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/i6+1
Clé InChI
BKAJNAXTPSGJCU-PTQBSOBMSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable