Principaux documents
616028
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-alanine-3,3,3-d3
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
CD3CH(NHCOCH3)CO2H
Poids moléculaire :
134.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/i1D3
Clé InChI
KTHDTJVBEPMMGL-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable