Principaux documents
615285
Sigma-Aldrich
1-Octanol-d18
98 atom % D
Synonyme(s) :
Capryl alcohol-d18
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)7OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
pb
196 °C (lit.)
Pf
-15 °C (lit.)
Densité
0.940 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+18
Chaîne SMILES 
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D
Clé InChI
KBPLFHHGFOOTCA-PBYHGZINSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
176.0 °F
Point d'éclair (°C)
80 °C