Principaux documents
615226
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol-d6
96 atom % D, 98% (CP)
500 MG
1 000,00 €
1 000,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
1 000,00 €
About This Item
Formule linéaire :
DSCD2CD2OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 000,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
96 atom % D
Essai
98% (CP)
Technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
pb
157 °C (dec.)(lit.)
Densité
1.204 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])S[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D/hD
Clé InChI
DGVVWUTYPXICAM-AFCDONKGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
DTT crystalline powder, =97% (Ellman′s reagent), Mr 154.3
Roche
DTT-RO
DTT