Principaux documents
614033
Sigma-Aldrich
Lithocholic acid-2,2,3,4,4-d5
98 atom % D
100 MG
694,00 €
694,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
694,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24D5H35O3
Poids moléculaire :
381.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
694,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
184-186 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC[C@@H]2C([2H])([2H])[C@]1([2H])O)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,14D2,17D
Clé InChI
SMEROWZSTRWXGI-WODFLMNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Jaime Gea et al.
Journal of separation science, 40(23), 4549-4562 (2017-10-11)
The characterization of ancient lipids from prehistoric sediments (fumiers) located in a rock-selter has been possible after the optimization of an analytical method based on the microwave-assisted extraction and solid-phase extraction clean-up step and a final derivatization step followed by
Bin Zan et al.
Biomedical chromatography : BMC, 34(7), e4835-e4835 (2020-03-22)
Bear bile is a valuable medicinal material used in traditional Chinese medicine for over 2000 years. However, developing a substitute has become necessary because of protection measures for this endangered species. The ingredients of in vitro cultured bear bile powder (CBBP)