Documents
613991
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 acetate
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
ND4CO2CH3
Poids moléculaire :
81.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]N([2H])[2H].[2H]OC(C)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i/hD4
Clé InChI
USFZMSVCRYTOJT-JBISRTOLSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable