609986
Boric oxide-18O3
95 atom % 18O
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
95 atom % 18O
Niveau de qualité
Forme
solid
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[18O]=B[18O]B=[18O]
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4/i3+2,4+2,5+2
Clé InChI
JKWMSGQKBLHBQQ-LXJNWNNVSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)