Principaux documents
607371
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-α-13C,d6
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
C6D513CDO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
pb
178-179 °C (lit.)
Pf
-26 °C (lit.)
Densité
1.113 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[13C]([2H])=O
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6+1D
Clé InChI
HUMNYLRZRPPJDN-KPGMFROBSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup