Principaux documents
606308
Sigma-Aldrich
Ethanolamine-13C2 hydrochloride
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
2-Aminoethanol-13C2 hydrochloride
100 MG
834,00 €
834,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
834,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HO13CH213CH2NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
834,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
84-86 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
Cl.N[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H/i1+1,2+1;
Clé InChI
PMUNIMVZCACZBB-AWQJXPNKSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable