Principaux documents
605484
Sigma-Aldrich
D-Ribose-2,3,4,5-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C4CH10O5
Poids moléculaire :
154.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D -20, c = 4 in H2O
Pf
88-92 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
OC1O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4-,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
SRBFZHDQGSBBOR-OCBIYWEISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable