Principaux documents
605239
Sigma-Aldrich
L-Leucine-13C6
98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
SILAC Amino Acid, (S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid-13C6, 13C Labeled L-leucine
100 MG
1 220,00 €
250 MG
1 750,00 €
1 220,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
1 220,00 €
250 MG
1 750,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(13CH3)213CH13CH213CH(NH2)13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 220,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
Technique(s)
protein expression: suitable
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
ROHFNLRQFUQHCH-IQUPZBQQSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Leucine is a non-polar ketogenic amino acid. It can be metabolised to acetoacetate and acetyl coenzyme A.[1][2] Isotope labeled amino acids are required for the production of isotopically labeled proteins.[3][4][5]
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Harvey RA, et al.
Biochemistry (Lippincott's illustrated reviews) (2011)
Incorporation of radioactive amino acids into proteins of the microsome fraction of guinea-pig liver in a cell-free system.
SIMKIN JL and WORK TS
The Biochemical Journal, 67, 617-624 (1957)
Isotope labeling for solution and solid-state NMR spectroscopy of membrane proteins.
Verardi R, et al.
Advances in Experimental Medicine and Biology, 992, 35-62 (2012)
Garrett RH and Grisham CM
Biochemistry (2012)
The incorporation of radioactive amino acids into proteins of the microsome fraction of guinea-pig liver at very short time intervals after administration.
Simkin JL and Sutton CR
The Biochemical Journal, 77, 489-492 (1960)