Principaux documents
604119
Sigma-Aldrich
Iodoacetic acid-1-13C
99 atom % 13C
500 MG
1 520,00 €
1 520,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
1 520,00 €
About This Item
Formule linéaire :
ICH213CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 520,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
77-79 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i2+1
Clé InChI
JDNTWHVOXJZDSN-VQEHIDDOSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable