603562
1,3-Propanediol-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
214 °C (lit.)
Pf
-27 °C (lit.)
Densité
1.094 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
O[13CH2][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
YPFDHNVEDLHUCE-VMIGTVKRSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110.00 °C - closed cup