Documents
603538
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol-2-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
sec-Phenethyl-β−13C alcohol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(OH)13CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
204 °C/745 mmHg (lit.)
Pf
19-20 °C (lit.)
Densité
1.020 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[13CH3]C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1+1
Clé InChI
WAPNOHKVXSQRPX-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup