Key Documents
60323
Sigma-Aldrich
Potassium hexahydroxostannate
≥95.0%
About This Item
Formule linéaire :
K2Sn(OH)6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.95
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95.0%
Chaîne SMILES 
O.O.O.[K+].[K+].[O-][Sn]([O-])=O
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges