Principaux documents
336262
Sigma-Aldrich
Sodium stannate trihydrate
95%
Synonyme(s) :
Sodium stannate hydrate (Na2 SnO3 .3H2O), Sodium tin oxide (Na2 SnO3 ), trihydrate, Sodium tin oxide trihydrate (Na2 SnO3 .3H2O)
100 G
38,70 €
500 G
119,00 €
38,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
38,70 €
500 G
119,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Na2SnO3·3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai:
95%
Forme:
powder
38,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: tin
Chaîne SMILES 
O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Sn]([O-])=O
InChI
1S/2Na.3H2O.3O.Sn/h;;3*1H2;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
Clé InChI
SFXJSNATBHJIDS-UHFFFAOYSA-N
Application
Sodium stannate trihydrate can be used as a precursor to synthesize:
  • Lanthanum stannate nanoparticles that are used for the modification of glassy carbon electrodes.
  • Neodymium stannate nanoparticles for the selective detection of dimetridazole in biological samples.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable