Principaux documents
597546
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)methyldiethoxysilane
97%
Synonyme(s) :
Chloromethyl(methyl)diethoxysilane
About This Item
Formule linéaire :
ClH2CSi(OCH2CH3)2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.72
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Densité
1.000 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Si](C)(CCl)OCC
InChI
1S/C6H15ClO2Si/c1-4-8-10(3,6-7)9-5-2/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
XGLLBUISUZEUMW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37.78 °C - closed cup