Principaux documents
596825
Sigma-Aldrich
5-Amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
98%
Synonyme(s) :
1,2,3,4-Tetrahydro-5-aminoisoquinoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
150-155 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cccc2CNCCc12
InChI
1S/C9H12N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-3,11H,4-6,10H2
Clé InChI
ZSHCQIHYOFRGNI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3