Documents
596590
Sigma-Aldrich
1-Benzoyl-1H-benzotriazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H9N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Chaîne SMILES 
O=C(c1ccccc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C13H9N3O/c17-13(10-6-2-1-3-7-10)16-12-9-5-4-8-11(12)14-15-16/h1-9H
Clé InChI
UJEMOXPSTTXLRE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable