Principaux documents
596256
Sigma-Aldrich
trans-(2-Cyclohexylvinyl)boronic acid
95%
Synonyme(s) :
(E)-(2-Cyclohexylvinyl)boronic acid, trans-(2-Cyclohexylethenyl)boronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H15BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
95%
Pf
106-111 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OB(O)\C=C\C1CCCCC1
InChI
1S/C8H15BO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h6-8,10-11H,1-5H2/b7-6+
Clé InChI
FBRJOMMIILHLCG-VOTSOKGWSA-N
Application
Reactant for:
  • Pd-catalyzed coupling reactions
  • Chiral palladacycle-catalyzed asymmetric ring-opening reaction
  • Asymmetric Suzuki-Miyaura coupling
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable