Key Documents
596175
Sigma-Aldrich
6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
96%
Synonyme(s) :
6-Chloronicotinaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
77-81 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H
Clé InChI
AFWWKZCPPRPDQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable