Principaux documents
747874
Sigma-Aldrich
5-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
5-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde, 5-Chloropicolinaldehyde, 5-Chloropyridine-2-carbaldehyde
1 G
68,50 €
68,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
68,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4ClNO
Poids moléculaire :
141.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
68,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Pf
61-66 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1cnc(cc1)C=O
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-5-1-2-6(4-9)8-3-5/h1-4H
Clé InChI
YYLBDBOSXXSZQQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable