Documents
596140
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Pf
37-41 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc2NCCCc2c1
InChI
1S/C10H13NO/c1-12-9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11-10/h4-5,7,11H,2-3,6H2,1H3
Clé InChI
FRXSZNDVFUDTIR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable